Stativringe mit Muffe
130 mm
Catalog # 241-7527
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt (8 mm Ø).
- Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
- Dreipunktauflage
- Messingschraube, vernickelt
Specifications
- Ext.Ø:130 mm
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



