AuftragsverfolgungKontakt
Bürettenhalter | Avantor
Bürettenhalter
1 Bürette
Katalognr. 241-7461
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Bürettenhalter
Katalognr. 241-7461
Bürettenhalter
Bürettenhalter
1 Bürette
Preis
SFr. 40.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminiumdruckguß. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
  • Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
  • Spannweite 0 - 20 mm
  • Mit Rollenhalterung
Technische Daten
  • Für:
    1 Bürette