Bürettenhalter
2 Büretten
241-7452
Zinkdruckguss, vernickelt. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
- Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
- Spannweite 0 - 40 mm
- Spannbacken sind zum Schutz der Büretten kunststoffbeschichtet
- Für:2 Büretten