AuftragsverfolgungKontakt
Bürettenhalter | Avantor
Bürettenhalter
1 Bürette
Katalognr. 241-7451
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Bürettenhalter
Katalognr. 241-7451
Bürettenhalter
Bürettenhalter
1 Bürette
Preis
SFr. 28.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinkdruckguss, vernickelt. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
  • Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
  • Spannweite 0 - 40 mm
  • Spannbacken sind zum Schutz der Büretten kunststoffbeschichtet
Technische Daten
  • Für:
    1 Bürette