Klemmen
10 - 25 mm
Katalognr. 241-7317
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet.
- Mit Korkeinlage
- Mit Stab (Ø 10 mm)
- Eine Backe in V-Form
Länge: 250 mm
Technische Daten
- Spannweite:10 - 25 mm