Klemmen, universal
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet, 0 - 80 mm
Catalog # 241-7549
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Die Finger der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit Korkeinlagen versehen.
- Ohne Muffe zur Stativbefestigung
- Mit T-Schraube zur schnellen und einfachen Befestigung
Specifications
- Spannweite:0 - 80 mm
- Material:Zinkdruckguss, pulverbeschichtet