Doppelmuffen
Mit vernickelten Messing-T-Schrauben, Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, 13,0 mm
Katalognr. 241-7203
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Stativaufbau.
- Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
- Robust, langlebig
- Breites Sortiment aus verschiedenen Materialien für viele Anwendungen verfügbar
Technische Daten
- Bezeichnung:Mit vernickelten Messing-T-Schrauben
- Material:Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet
- Seq:5
- Für Stab Ø:13,0 mm