AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen | Avantor
Stativstangen
12 mm, 1000 mm
Katalognr. 241-7133
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Katalognr. 241-7133
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 1000 mm
Preis
SFr. 32.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl.
  • Robust, sehr stabil
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    1000 mm
  • Seq:
    06