AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen | Avantor
Stativstangen
12 mm, 1000 mm
Katalognr. 241-7153
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativstangen
Katalognr. 241-7153
Stativstangen
Stativstangen
12 mm, 1000 mm
Preis
SFr. 19.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, verzinkt.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr robust
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    1000 mm