AuftragsverfolgungKontakt
Stand bases, tripod | Avantor
Stand bases, tripod
Tripod base, tripod, 1500 g, 150 mm, Two rods (16 mm Ø)
Katalognr. 241-0247
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stand bases, tripod
Katalognr. 241-0247
Stand bases, tripod
Stand bases, tripod
Tripod base, tripod, 1500 g, 150 mm, Two rods (16 mm Ø)
Preis
SFr. 79.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Powder-coated steel, thickness 10 mm.
  • For two rods up to 16 mm Ø
  • Hinged screws M6
  • Slip resistant adjusting feet
Technische Daten
  • Für:
    Two rods (16 mm Ø)
  • Bezeichnung:
    Tripod base, tripod
  • Schenkellänge:
    150 mm
  • Gewicht:
    1500 g