Stativplatten
250×160 mm, 2,5 kg
Katalognr. 241-7175
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
- Robust
DIN 12892/55
Zertifizierung: DIN 12892/55
Dokumente
USBE2013_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- L×B:250×160 mm
- Seq:03
- Gewicht:2,5 kg