AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten | Avantor
Stativplatten
300×150 mm, 2,8 kg
Katalognr. 241-7112
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativplatten
Katalognr. 241-7112
Stativplatten
Stativplatten
300×150 mm, 2,8 kg
Preis
SFr. 51.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, pulverbeschichtet. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung an der Stirnseite.
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Einfache Reinigung
  • Robust
Technische Daten
  • L×B:
    300×150 mm
  • Gewicht:
    2,8 kg
  • Cat. No.:
    241-7112