Stativplatten
210×130 mm, 1,7 kg
241-7111
Stahl, pulverbeschichtet. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung an der Stirnseite.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Einfache Reinigung
- Robust
- L×B:210×130 mm
- Gewicht:1,7 kg