Burner, Teclu
Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, alle Gase, Schlauch Ø 14 mm, Alle Gase, 17 mm
Catalog # 451-0088
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- With air regulation valve and throttle screw
- Without pilot light
Height: 165 mm
Specifications
- Bezeichnung:Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, alle Gase, Schlauch Ø 14 mm
- Ø Kopf:17 mm
- Für:Alle Gase