AuftragsverfolgungKontakt
Burner, Teclu | Avantor
Burner, Teclu
Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, Erdgas, Kopf Ø 32 mm, Schlauch Ø 19 mm, Erdgas, 32 mm
Katalognr. 451-1366
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Burner, Teclu
Katalognr. 451-1366
Burner, Teclu
Burner, Teclu
Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, Erdgas, Kopf Ø 32 mm, Schlauch Ø 19 mm, Erdgas, 32 mm
Preis
128.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
  • With air regulation valve and throttle screw
  • Without pilot light
Height: 165 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, Erdgas, Kopf Ø 32 mm, Schlauch Ø 19 mm
  • Ø Kopf:
    32 mm
  • Für:
    Erdgas