Burner, Teclu
Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, Erdgas, Schlauch Ø 14 mm, Erdgas, 17 mm
Katalognr. 451-0086
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
- With air regulation valve and throttle screw
- Without pilot light
Height: 165 mm
Technische Daten
- Bezeichnung:Teclu-Brenner mit Nadelventil zur Luftregelung, Erdgas, Schlauch Ø 14 mm
- Ø Kopf:17 mm
- Für:Erdgas