Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mikrobrenner mit Nadelventil | Avantor

Mikrobrenner mit Nadelventil

Mikrobrenner mit Nadelventil, Propangas, 11 mm, 1450 °C
Katalognr. 451-0085
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Mikrobrenner mit Nadelventil
Katalognr. 451-0085
Mikrobrenner mit Nadelventil
Mikrobrenner mit Nadelventil

Mikrobrenner mit Nadelventil, Propangas, 11 mm, 1450 °C

Preis
SFr. 58.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mikrobrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil

Zertifizierung: DIN 30665

Technische Daten
  • Max. temp.:
    1450 °C
  • Bezeichnung:
    Mikrobrenner mit Nadelventil
  • Ø Kopf:
    11 mm
  • Für:
    Propangas
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..