Bunsenbrenner
Bunsenbrenner Hebelhahn, Ø 14 mm, Erdgas, 17 mm, 1240 ° C, 14×150 mm
Katalognr. 451-0081
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß
- Mit Luftregulierung und Sparflamme
- Hebelhahn
Höhe: 150 mm.
Bestellinformationen: Wird ohne den auf dem Bild angezeigten, schwarzen Haftfuß ausgeliefert. Diese zusätzliche Schutzunterlage (451-1342) muss separat bestellt werden.
Technische Daten
- Heizleistung:1240 ° C
- Bezeichnung:Bunsenbrenner Hebelhahn, Ø 14 mm
- Seq:01
- Ø Kopf:17 mm
- Für:Erdgas
- Ø×H:14×150 mm
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.FarbeLängeBezeichnungVerfügbarkeitPreis
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 451-1342Sicherheitshaftfuß für Brenner, bietet zusätzliche Stabilität und schützt ArbeitsflächenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 10.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeFarbeVerfügbarkeitPreis