Bunsenbrenner
Bunsenbrenner mt Nadelventil und Sparflamme, Propan, 14 mm
Katalognr. 451-0080
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
- Mit Luftregulierung
Höhe: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Kopf Ø: 17 mm (14 mm für Propan-Modelle)
Dokumente
USBE1050_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Bunsenbrenner mt Nadelventil und Sparflamme
- Ø Kopf:14 mm
- Für:Propan