Brenner
Bunsenbrenner mit Nadelventil, Propan
Katalognr. 451-1325
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
DIN-Ausführung
- Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
Bestellinformationen: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.
Technische Daten
- Bezeichnung:Bunsenbrenner mit Nadelventil
- Für:Propan