AuftragsverfolgungKontakt
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner mit Nadelventil, Propan, 14 mm
Katalognr. 451-0078
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Bunsenbrenner
Katalognr. 451-0078
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner
Bunsenbrenner mit Nadelventil, Propan, 14 mm
Preis
SFr. 53.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
  • Mit Luftregulierung
Höhe: 145 mm (451-0079, 451-0080: 150 mm, 451-0083: 160 mm)
Kopf Ø: 17 mm (14 mm für Propan-Modelle)
Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bunsenbrenner mit Nadelventil
  • Ø Kopf:
    14 mm
  • Für:
    Propan