Abdampfschalen
125 ml, 23 mm, 131 mm
Katalognr. 216-0295
Anbieter: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
Direkt zu
Product Details & Documents
Hergestellt aus Silika.
Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Leicht zu reinigen
Technische Daten
- Ext.Ø:131 mm
- Kapazität:125 ml
- Höhe:23 mm