Triethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 1 kg
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Triethylamine hydrochloride
- CAS Nummer:554-68-7
- Formel:C₆H₁₆ClN
- MDL-Nummer:MFCD00012500
- Molekulargewicht:137.65 g/mol
- Dichte:0,7637 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-067-2
- UN:1759
- ADR:8,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
Dokumente
msds_821135
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:1440 g/l (20 °C)
- Melting Point:255 - 258 °C
- Molar Mass:137.65 g/mol
- Bulk Density:220 kg/m3
- Density:1.07 g/cm3 (21 °C)
- pH:5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
- Synonyms:Triethylamine hydrochloride
- Hill Formula:C6H16ClN
- Chemical Formula:(C2H5)3N * HCl
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



