Verschlüsse für Headspace-Vials
PTFE-beschichtete Silikonkappe, vormontiert
PERCB4000022
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
:
:
:
- Bezeichnung:PTFE-beschichtete Silikonkappe, vormontiert
- Seq:06