Verschlüsse für Headspace-Vials
Aluminiumbeschichtete Silikonkappe/Septum/Feder, unmontiert
PERCB0104243
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
- Bezeichnung:Aluminiumbeschichtete Silikonkappe/Septum/Feder, unmontiert
- Seq:04