Verschlüsse für Headspace-Vials
PTFE-beschichtete Silikonkappe/Feder, unmontiert
Katalognr. PERCB0104242
Anbieter: PerkinElmer
Direkt zu
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
Bestellinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:PTFE-beschichtete Silikonkappe/Feder, unmontiert
- Seq:03