AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for comparators
Eisen, 3/117, 1,0 - 10,0 mg/l
N° de catalogue 705-0622
Fournisseur:   Lovibond
Accessories for comparators
N° de catalogue 705-0622
Fournisseur:  Lovibond
Accessories for comparators
Accessories for comparators
Eisen, 3/117, 1,0 - 10,0 mg/l
Prix
SFr. 406.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eine Vielfalt an Testscheiben mit einer Serie von abgestuften Glasfiltern, die für direkte Testergebnisse vorkalibriert sind. Ein einzigartiges Merkmal der Lovibond®-Testscheiben sind die gefärbten Glasfilter, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder andere extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
  • Scheibencodes, die mit „N“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2150 geeignet.
  • Scheibencodes, die mit „C“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2250 geeignet.
  • Alle anderen Scheiben sind zur Verwendung mit dem Comparator 2000+ geeignet.
 : Die gängigsten Scheiben sind unten aufgelistet; weitere Scheiben sind auf Anfrage erhältlich. Ausführliche Informationen zu Reagenzien und Zubehör für bestimmte Scheiben erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Spécifications
  • Messbereich:
    1,0 - 10,0 mg/l
  • Seq:
    57
  • Code:
    3/117
  • Testmethode:
    Eisen
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..