AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for SpectroDirect
Accessories for SpectroDirect
Rundküvetten mit Deckel (Ø×H = 24×48 mm)
  634-8762
 :   Lovibond
Accessories for SpectroDirect
  634-8762
 :  Lovibond
Accessories for SpectroDirect
Accessories for SpectroDirect
Rundküvetten mit Deckel (Ø×H = 24×48 mm)
SFr. 144.00
1 * 12 ST
  • Bezeichnung:
    Rundküvetten mit Deckel (Ø×H = 24×48 mm)
  • Seq:
    933