AuftragsverfolgungKontakt
Paraldehyd | Avantor
Paraldehyd
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 8.18255.1000
Entzündlich
Anbieter:   Merck
Paraldehyd
Katalognr. 8.18255.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  123-63-7
Paraldehyd
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  123-63-7
Preis
64.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:123-63-7
  • Formel:C₆H₁₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00036208
  • Molekulargewicht:132.16 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:204-639-8
  • UN:1264
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    120 g/l (13 °C)
  • Melting Point:
    12 °C
  • Molar Mass:
    132.15 g/mol
  • Boiling Point:
    124 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    13.3 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    27 °C
  • Refractive Index:
    1.4049 (20 °C)
  • Explosion Limit:
    1.3 - 17.0 %(V)
  • Density:
    0.99 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    235 °C
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L