Klebeband-Sets
Product Details & Documents
Selbstklebendes Beschriftungsklebeband. Beschriftbar mit Bleistift, Kugelschreiber, Filzstift, Tinte, Schreibmaschine usw. In 3 Breiten erhältlich, große Farbvielfalt.
- Temperaturbeständig von −45 bis +121 °C
- Ohne Kleberückstände ablösbar und wiederverwendbar
- Beständig gegen Öl, Wasser und Säure
Set 1 beinhaltet je 2 Rollen weiß, gelb, blau, grün und rot, sowie je 1 Rolle orange und pink.
Set 2 beinhaltet je 5 Rollen weiß, 4 Rollen gelb, 3 Rollen blau, 3 Rollen grün, 3 Rollen orange, 3 Rollen rot und 3 Rollen pink.
Set 3 beinhaltet je 4 Rollen weiß, 2 Rollen gelb,, 2 Rollen blau, 2 Rollen grün, 2 Rollen orange, 2 Rollen rot und 2 Rollen pink.
Length: 12,7 m
Dokumente
TIMET-512-RP_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Breite:13,0 mm
- Farbe:Gemischt
- Bezeichnung:Beschriftungsband-Set 2