Runde Klebeetiketten
Fluoreszierende Markierpunkte, Papier, Grün, 19 mm
817-0379
Selbstklebende, wischfeste Etiketten. Geeignet zum Beschriften von Proben und Dokumenten. Leuchtende Farben. Für verschiedene Tinten geeignet.
- Beständig gegen Öl und Wasser
- Temperaturbeständig von −45 bis +121 °C
- Einfaches und rückstandsloses Entfernen
Durchmesser: 19,0 mm
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Fluoreszierende Markierpunkte
- Abmessungen:19 mm
- Material:Papier
- Seq:07