AuftragsverfolgungKontakt
Skalpellklingen
Skalpellklingen
Nr. 27
Katalognr. 233-0031
Anbieter:   SWANN MORTON
Skalpellklingen
Katalognr. 233-0031
Anbieter:  SWANN MORTON
Skalpellklingen
Skalpellklingen
Nr. 27
Preis
SFr. 56.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Karbonstahl
  • Steril oder unsteril verfügbar
  • Schnelle und einfache Montage
Technische Daten
  • Typ:
    Nr. 27
  • Seq:
    12