AuftragsverfolgungKontakt
Skalpellklingen
Skalpellklingen
Nr. 20
Catalog # 233-0026
Supplier:   SWANN MORTON
Skalpellklingen
Catalog # 233-0026
Supplier:  SWANN MORTON
Skalpellklingen
Skalpellklingen
Nr. 20
Price
SFr. 56.10
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Karbonstahl
  • Steril oder unsteril verfügbar
  • Schnelle und einfache Montage
Specifications
  • Typ:
    Nr. 20
  • Seq:
    07