SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Skalpelle
Skalpellklingen
Skalpellklingen
Skalpellklingen
Nr. 15
233-0025
:
SWANN MORTON
Skalpellklingen
233-0025
:
SWANN MORTON
Skalpellklingen
Nr. 15
SFr. 51.40
1 * 100 ST
-
+
Karbonstahl
Steril oder unsteril verfügbar
Schnelle und einfache Montage
CoC_SWAN0201_3652403
CoC_SWAN0201_3822204
coc_SWAN0201_4002505
coc_SWAN0201_4362507
coc_SWAN0201_4932509
IFU Scalpel Blades.pdf
SWAN0211_TDS_EN
Typ:
Nr. 15
Seq:
06
BD Plastipak™ Syringes
#: 613-5399
: BD Medical