AuftragsverfolgungKontakt
Diallylamin
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 8.03521.1000
Entzündlich
Giftig
Ätzend
Anbieter:   Merck
Diallylamin
Katalognr. 8.03521.1000
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  124-02-7
Diallylamin
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  124-02-7
Preis
SFr. 136.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:124-02-7
  • Formel:C₆H₁₁N
  • MDL-Nummer:MFCD00008642
  • Molekulargewicht:97.16 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • ADR:3 (6.1, 8),II
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:204-671-2
  • UN:2359
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    86 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -88 °C
  • Molar Mass:
    97.15 g/mol
  • Boiling Point:
    111 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    24.2 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    11 °C
  • Refractive Index:
    1.4405 (20 °C, 589 nm)
  • Explosion Limit:
    0.93 - 14.2 %(V)
  • Density:
    0.79 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    11.5 (9.7 g/l, H2O)
  • Ignition Point:
    273 °C
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L