Module, Nunc-Immuno™ BreakApart™
Product Details & Documents
PS. Speziell entwickelt für Festphasen-Immunoassays, z. B. ELISA-Techniken. Mit MaxiSorp™ oder PolySorp™ Oberflächenbehandlung lieferbar. Bestehend aus einem Rahmen mit 12 Halterungen, von denen jeder einen abbrechbaren Streifen im 8-Well-Format enthält. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die gerahmten Module mit alphanumerischem Orientierungssystem (Außenabmessungen: 128×86 mm) passen in alle Standardausrüstungen.
- C-förmiger Well-Boden (flach mit abgerundeten Ecken) für optimales Waschen und Flüssigkeitsentnahme
- Jedem Karton mit 60 Modulplatten liegt ein Trennwerkzeug bei
- Farblich gekennzeichnete Module erleichtern die Assay-Identifikation (Verfügbarkeit bitte anfragen)
- Freistehende Module
Empfohlenes Arbeitsvolumen: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl
Technische Daten
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:PolySorp™ C8×12-Module
- Cat. No.:735-0062
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis