Nunc-Immuno™ Module
Product Details & Documents
PS. Nunc-Immuno™ Module wurden speziell für ELISA-Techniken entwickelt, bei denen Kriterien der Vielseitigkeit eine alternative Lösung zu den standardmäßigen 96-Well-Platten erfordern. Wahlweise mit MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ und MultiSorp™ Oberflächen erhältlich. Alle MaxiSorp™ Module wurden für ihre Bindungshomogenität zertifiziert. Die Module mit Rahmen (Außenabmessungen: 128×86 mm) sind mit jeder Standardausrüstung kompatibel.
- Nunc StarWell™ Module ermöglichen eine Reduzierung der Inkubationszeiten um mehr als 50% oder eine gleichwertige Erhöhung der Sensitivität
- Kleinere Probenmengen können wirtschaftlicher verarbeitet werden
- Mit oder ohne Rahmen lieferbar - die Module bleiben beim Ausklopfen im Rahmen
- Verschiedene Well-Profile: rund (U), flach (F) oder C-förmig (flach mit abgerundeten Ecken)
Die MaxiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen/hydrophoben Bereichen. die PolySorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen. die MediSorp™ Oberfläche wurde so behandelt, dass sie in ihren Bindungseigenschaften zwischen PolySorp™ und MaxiSorp™ liegt und bei serumhaltigen Proben ein geringes Hintergrundsignal bietet. die MultiSorp™ Oberfläche besitzt eine hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen.
Farbcodierte Module sind auf Anfrage erhältlich, weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.vwr.com oder bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum.
Technische Daten
- Empf. Arbeitsvolumen:250 µl
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:PolySorp™, C8×12 Wells pro Rahmen
- Cat. No.:735-0020
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



