Replikationssysteme, Nunc™
Replikator, 384 Nadeln
Katalognr. 732-2706
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Replikatoren aus anodisiertem Aluminium mit Edelstahlnadeln, Kopierer aus PP. Dieses System wurde für die Replikation von DNA-Bibliotheken konzipiert und eignet sich optimal zum Transfer von kleinen Flüssigkeitsvolumen von einer Platte zur anderen oder auf eine Membran. Die Nadeln ermöglichen einen Transfer von 1,0 µl (±0,1 µl) Flüssigkeit.
Technische Daten
- Bezeichnung:Replikator, 384 Nadeln
- Seq:02
- Cat. No.:732-2706
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung