Zellschaber, Nunc™
Für 25 - 80-cm²-Flaschen, Blattabstand 7,5 mm, Blattbreite 15,5 mm, 230 mm
Catalog # 734-2132
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Zellschaber für die Zellgewinnung sind verfügbar in zwei Längen, mit verstellbarem Blatt für eine optimale Anwendungsflexibilität. Nicht pyrogen.
: Supplied individually wrapped, one per sleeve.
Specifications
- Bezeichnung:Für 25 - 80-cm²-Flaschen, Blattabstand 7,5 mm, Blattbreite 15,5 mm
- Gesamtlänge:230 mm
- Cat. No.:734-2132
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung