Objektträger, Nunc™
Objektträger, steril, PS, 25×75 mm
Katalognr. 734-2070
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These microscope slides are designed for applications in cell culture.
Die Oberflächenbehandlung garantiert optimale Bedingungen für Zellhaftung und Zellwachstum.
Technische Daten
- Bezeichnung:Objektträger, steril, PS
- L×B:25×75 mm
- Cat. No.:734-2070
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung