MiniTrays, Nunclon™Δ
MiniTray 72, Vertiefungen mit konischem Boden, Klar, 8 µl
734-2005
PS, mit Deckel, steril.
Externe L×B: 84×59 mm
- Empf. Arbeitsvolumen:8 µl
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:MiniTray 72, Vertiefungen mit konischem Boden
- Cat. No.:734-2005
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung