Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Perfect DNA™ Leitern
Perfect DNA™ Leitern
Perfect DNA™ 100-bp Leiter, 1
Catalog # 70539-3
Perfect DNA™ Leitern
Catalog # 70539-3
CAS Number:  
Perfect DNA™ Leitern
Perfect DNA™ 100-bp Leiter, 1
CAS Number:  
Price
SFr. 198.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Perfect DNA™ Leitern enthalten verschiedene DNA-Arten in praktischen, einprägsamen Größen für die Agarose-Gelanalyse. Die Marker weisen einheitliche Bandenintensitäten auf und decken eine große Bandbreite von DNA-Größen ab.
  • Sofort verwendbarem Format
  • Ideal für Routineaufgaben geeignet
Product components:
1 ml (für Best.-Nr. 70538-3) oder 500 µl (für Best.-Nr. 70539-3 und 70537-3) Perfect DNA Leiter in 1X Ladepuffer
1 ml 6X Ladepuffer (für Best.-Nr. 70538-3 und 70539-3) mit Orange G, Xylolcyanol FF und Glycerin oder 6X DNA Gelladepuffer (für Best.-Nr. 70537-3) mit Bromphenolblau, Xylolcyanol FF und Ficoll
Delivery information: Jedes Markerröhrchen reicht für 100 Bahnen. Ein Extraröhrchen mit 6X Ladepuffern (für Best.-Nr. 70538-3 und 70539-3) oder 6X DNA Gelladepuffern (für Best.-Nr. 70537-3) ist im Lieferumfang enthalten.
Documents
Specifications
Specifications
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Perfect DNA™ 100-bp Leiter
Specifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.