Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Perfect DNA™ Leitern | Avantor
Perfect DNA™ Leitern
Perfect DNA™ 1-kbp Leiter, 1
Perfect DNA™ Leitern
Katalognr. 70537-3
CAS Nummer:  
Perfect DNA™ Leitern
Perfect DNA™ 1-kbp Leiter, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 155.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die Perfect DNA™ Leitern enthalten verschiedene DNA-Arten in praktischen, einprägsamen Größen für die Agarose-Gelanalyse. Die Marker weisen einheitliche Bandenintensitäten auf und decken eine große Bandbreite von DNA-Größen ab.
  • Sofort verwendbarem Format
  • Ideal für Routineaufgaben geeignet
Product components:
1 ml (für Best.-Nr. 70538-3) oder 500 µl (für Best.-Nr. 70539-3 und 70537-3) Perfect DNA Leiter in 1X Ladepuffer
1 ml 6X Ladepuffer (für Best.-Nr. 70538-3 und 70539-3) mit Orange G, Xylolcyanol FF und Glycerin oder 6X DNA Gelladepuffer (für Best.-Nr. 70537-3) mit Bromphenolblau, Xylolcyanol FF und Ficoll
 : Jedes Markerröhrchen reicht für 100 Bahnen. Ein Extraröhrchen mit 6X Ladepuffern (für Best.-Nr. 70538-3 und 70539-3) oder 6X DNA Gelladepuffern (für Best.-Nr. 70537-3) ist im Lieferumfang enthalten.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Perfect DNA™ 1-kbp Leiter
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..