Extraktionshülsen
48×200 mm, 2,0 mm
Katalognr. 515-8949
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
WHAT10350211_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- I-Ø×H:48×200 mm
- Seq:29
- Stärke:2,0 mm