Extraktionshülsen
48×145 mm, 2,0 mm
Katalognr. 515-8948
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
:
Dokumente
WHAT10350211_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- I-Ø×H:48×145 mm
- Seq:28
- Stärke:2,0 mm