Extraktionshülsen
41×123 mm, 2,0 mm
Catalog # 515-0081
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
:
Documents
Specifications
- I-Ø×H:41×123 mm
- Seq:26
- Stärke:2,0 mm