Extraktionshülsen
33×130 mm, 1,5 mm
Catalog # 515-8932
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Documents
WHAT10350211_TDS_EN
Fiche technique
Specifications
- I-Ø×H:33×130 mm
- Seq:20
- Stärke:1,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.