Extraktionshülsen
33×118 mm, 1,5 mm
533-0010
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
:
- I-Ø×H:33×118 mm
- Seq:19
- Stärke:1,5 mm