Extraktionshülsen
33×90 mm, 1,5 mm
Katalognr. 515-8929
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
WHAT10350211_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- I-Ø×H:33×90 mm
- Seq:16
- Stärke:1,5 mm