Extraktionshülsen
33×80 mm, 1,5 mm
Katalognr. 533-0007
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Zellulose-Extraktionshülsen der Güteklasse 603 aus hochwertiger Zellulose sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz in Hülsenhaltern und automatisierten Extraktionsgeräten geeignet, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
:
Technische Daten
- I-Ø×H:33×80 mm
- Seq:15
- Stärke:1,5 mm